Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.0 Artikelnummer.: 15414269
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15414269
500 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 15414269
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61722.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Spezifikation
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
Molekulargewicht 119,976
Menge 500 ml
Verpackung Kunststoffflasche
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY27K510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberJ61722.AP,J61722.AK
ChargennummerN15K565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog NumberJ61722.AP,J61722.AK
ChargennummerN28K583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberJ61722.AP,J61722.AK
ChargennummerN28K582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberJ61722.AP,J61722.AK
ChargennummerR19J607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog NumberJ61722.AP,J61722,J61722.AK
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.0 >