missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Phorbol 12-myristate 13-acetate

PKC pathway activator; Activates protein kinase C

122.85 €

Spezifikation

CAS 16561-29-8
Summenformel C36H56O8
Reinheit ≥ 98%
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17160312
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
STEMCELL Technologies
74042
1 mg
122.85 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17170312
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
STEMCELL Technologies
74044
5 mg N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a reversible, highly potent activator of protein kinase C (PKC), including Group A and Group B isoforms (Blumberg)
  • PMA activates PKC isoforms through the binding of the C1 domain (Hurley et al.) PMA can also activate certain mitogen-activated protein (MAP) kinase pathways through PKC (Adams & Parker)
  • Stimulates cardiac differentiation of mesenchymal stem cells (Seo et al.)
  • Promotes hematopoietic differentiation (Clemens et al.)
  • Stimulates differentiation of IL-15-stimulated lamina propria CD4+ T cells into CXCR5+CD4+ cells when used together with ionomicin (Sarra et al.)
  • In combination with AS101, it shows anti-leukemic activity and stimulates human leukemia cell lines to differentiate into macrophage-like cells (Glesne & Huberman; Hayun et al.)
Spezifikation

Spezifikation

16561-29-8
C36H56O8
≥ 98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt