Learn More
uvex Pheos Planet Schutzhelm
Uvex Pheos safety helmets in a sporty design offer maximum wearer comfort thanks to the climazone ventilation and flexible 3D suspension harness. The sturdy, rigid helmet shell easily withstands pressure from the side and fulfils all safety-related requirements for construction or industrial work.
25.25 € - 26.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN397 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hard Hats |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Straßenbauarbeiten, Sewage- und Rohrleitungsbau, Beton- und Bauarbeiten, Ziegelsteinarbeit, Steinmetzarbeiten, Gipsarbeiten, Abbruch- und Demontagearbeiten, Brücken- und Tunnelbau, Straßenbau, Metallarbeiten |
Material | Bioplastik |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17669795
|
uvex
9772042 |
B-WR |
25.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17679795
|
uvex
9772043 |
B-S-WR |
26.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Helmschale aus biobasiertem Kunststoff
- Kopfringe aus granulierten Helmschalen
- Sortenreine recycelte Verpackung
- Neuer leichter Helm im sportlichen Design mit 3 variablen
- Ventilationsöffnungen, eine im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich
- Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen
- 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose
- Weitenregulierung
- Einstellbereich: 52 - 61 cm
- Helmfarbe weiß
Spezifikation
EN397 | |
Hard Hats | |
Bioplastik | |
52 bis 61 cm | |
Front Brim |
Weiß | |
Industrie, Straßenbauarbeiten, Sewage- und Rohrleitungsbau, Beton- und Bauarbeiten, Ziegelsteinarbeit, Steinmetzarbeiten, Gipsarbeiten, Abbruch- und Demontagearbeiten, Brücken- und Tunnelbau, Straßenbau, Metallarbeiten | |
Sicherheitshelm | |
Vented |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Pheos Planet Schutzhelm