Learn More
Phenylacetet, 97 % Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10204770
Phenylacetet, 97 % Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204770
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10204770
Marke: Thermo Scientific Acros 148771000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-79-2
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00008699
InChI-Schlüssel IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31229
ChEBI CHEBI:8082
IUPAC-Name Phenylacetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl acetate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 196.0°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2C6H5
Brechungsindex 1.5010 to 1.5030
Menge 100 g
Beilstein 06,152
Fieser 01,829
Merck Index 15,7379
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 4g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,soluble in glacial acetic acid
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number148770050,148771000,148770010
ChargennummerA0435549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number148770050,148770010,148771000
ChargennummerA0434846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number148770050,148770010,148771000
ChargennummerA0430888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number148770050,148770010,148771000
ChargennummerA0401370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog Number148770050,148770010,148771000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Phenylacetet, 97 % Thermo Scientific Chemicals >