Learn More
Phenylacrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phenyl acrylate reacts with benzaldehyde to produce 2-(hydroxy-phenyl-methyl)-acrylic acid phenyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenylacrylat reagiert mit Benzaldehyd zur Erzeugung von 2-(Hydroxy-Phenyl-Methyl)-Acrylsäurephenylester.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei 4 °C lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Phenyl acrylate |
Dichte | 1.076 |
Siedepunkt | 89°C to 90°C (12 mmHg) |
Brechungsindex | 1.521 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 2041124 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 148.16 |
Reinheit (%) | 97% |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
E26W029 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L11819.14,L11819.06 |
S03B030 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L11819.14,L11819.06 |
P27E121 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L11819.14,L11819.06 |
I11U037 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L11819.14,L11819.06 |
F09R030 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L11819.14,L11819.06 |