Learn More
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent
PHAGO'SOFT ist ein desinfizierendes Reinigungsmittel für alle hohen Oberflächen, alle Glasoberflächen und alle Bildschirme. Es ist auch mit Edelstahl kompatibel.
Marke:  Christeyns™ C65006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17831135
  • 77.15 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Einsatzbereit
  • Ökozertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Disinfectant Solution
Clear Liquid
Fresh Scent
2 Cans
No
3 to 3.7
Unsteril
5 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent > Phago'Soft Disinfectant Detergent; Product Type: Disinfectant Solution; Size: 5 L