Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 90210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
- Universelles und spezielles Indikatorpapier – einfache pH-Messung
- Durch die Lieferung auf Kunststoffrollen wird das universelles und spezielle Indikatorpapier vor externen Einwirkungen geschützt.
- Stets einsatzbereit.
- Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert kann abgelesen werden. Die pH-Messung gestaltet sich also sehr einfach.
Spezifikation
ISO 9001 | |
Rolle | |
Je 1 |
6,4 bis 8 | |
<6,4, 6,4, 6,6, 6,8, 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,0, >8,0 | |
pH-Papier |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Papier > pH-Bereich:6,4 bis 8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur