Learn More
Thermo Scientific™ pH 10 HPLC mobile Phasen-Puffer, 10 mM Ammoniumbicarbonat, 5 % Methanol, Thermo Scientific™
Die mobile Phase mit hohem pH-Wert (10.0) verbessert die chromatographische Trennung von Verbindungen im Vergleich zu konventionellen säuremodifizierten mobilen Phasen bei HPLC.
Marke: Thermo Scientific™ T006024000
143.18 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die mobile Phase mit hohem pH-Wert (10,0) verbessert die chromatographische Trennung von Verbindungen im Vergleich zu konventionellen säuremodifizierten mobilen Phasen bei HPLC.
- Geeignet für die präparative Chromatographie und HPLC
- Einzigartige Mischung zur Verbesserung der Trennung von Verbindungen im Vergleich zu konventionellen säuremodifizierten mobilen Phasen
- Entwickelt in Zusammenarbeit mit den Thermo Fisher Scientific Chromatographieexperten
- Gefiltert auf 0.2 μm
Spezifikation
10 ± 0.1 at 25°C | |
5 max. (APHA) | |
4 L | |
Flüssig |
1.00 max at 210 nm, 0.04 max. at 230 nm, 0.005 max. at 280 nm, 0.005 max. at 350 nm | |
Clear, colorless liquid | |
Glasflasche | |
HPLC and Preparative Chromatography |