Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
14127.91 € - 19649.03 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 58 cm
Höhe (metrisch) 49 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 35°C
Auslassdruck 11 bar
Breite (angloamerikanisch) 55 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Flussrate Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17798879
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-FTHG100-EU
100 mL/min. 65 W
14127.91 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17708889
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-FTHG250-EU
250 ml/min 115 W
14674.42 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17718889
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-FTHG500-EU
500 ml/min 180 W
19649.03 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
Spezifikation
Spezifikation
58 cm
35°C
55 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.9996%
49 cm
11 bar
140 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz