Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
Marke:  Schmidlin™ DB-FTHG500-EU
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17718889
  • 19649.03 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
Spezifikation
Spezifikation
58 cm
49 cm
11 bar
140 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
180 W
500 ml/min
35°C
55 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.9996%