Learn More
PF-05180999, MedChemExpress
MedChemExpress PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
106.65 € - 1169.10 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-05180999
CAS 1394033-54-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17F3N8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16494428
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-111371
10 mg
186.30 €
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16493076
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-111371
25 mg
384.75 €
25 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16440747
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-111371
50 mg
650.70 €
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16427157
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-111371
5 mg
106.65 €
5 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16405326
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-111371
100 mg
1169.10 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
Spezifikation
Spezifikation
PF-05180999
Off-White
C19H17F3N8
DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic)
414.39
98.93%
Solid
1394033-54-5
Research
PF-999
CC1=NC(C2=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)N(C)N=C2)=C4N1N=CN=C4N5CCC5
414.39
Research
Neuroscience-Neuromodulation
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H301∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.