Learn More
PF-05180999, MedChemExpress
MedChemExpress PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
Marke:  Medchem Express HY-111371
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16440747
  • 650.70 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
Spezifikation
Spezifikation
PF-05180999
Off-White
C19H17F3N8
PF-999
CC1=NC(C2=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)N(C)N=C2)=C4N1N=CN=C4N5CCC5
414.39
Research
Neuroscience-Neuromodulation
1394033-54-5
Research
50 mg
DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic)
414.39
98.93%
Solid
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.