Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 723344.30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10338021
  • 646.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
G25, G35
220°bis 240 °C
30 m
Je 1
GC Kapillarsäule
Permabond™ FFAP
FAMEs, Freie Carbonsäuren
0,5 μm
Permabond™ FFAP
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule > Länge:30m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.5um