Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 723341.50
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G25, G35 | |
220°bis 240 °C | |
50 m | |
Je 1 |
GC Kapillarsäule | |
Permabond™ FFAP | |
FAMEs, Freie Carbonsäuren | |
0,25 μm | |
Permabond™ FFAP |