Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 723116.60
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10216611
  • 1050.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,4 mm
0,25 mm
G25, G35
220°bis 240 °C
60 m
Je 1
GC Kapillarsäule
Permabond™ FFAP
Gaschromatographie (GC), Freie Carbonsäuren
0,25 μm
Permabond™ FFAP
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule > Länge:60m; Innendurchmesser:0,25 mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um