Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
Für Volumenbereiche von 20 bis 200 μl
Marke: Axygen™ RRP-20-C-R-S
Beschreibung
- Im Gestell
- Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
- Mit Füllstandserfassung
- Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
- Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
20 μL | |
Clear | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
Automation, Round | |
Polypropylene |
Sterile | |
Autoclavable | |
Rack | |
PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head |