Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcke
Konfigurieren Sie das Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul mit austauschbaren Aluminiumblöcken mit einer Vielzahl von Lochkonfigurationen für Fläschchen und Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ TS-18818
179.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Konfigurieren Sie Ihr Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul mit diesen austauschbaren Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcken. Sie sind in einer Vielzahl von Lochkonfigurationen erhältlich und eignen sich für fast jede Größe von Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleinen Reaktionsgefäßen, Reagenzgläsern oder Mikrozentrifugenröhrchen. Die Reacti-Blocks bestehen aus einer Aluminiumlegierung für optimale Wärmeleitfähigkeit und enthalten einen Thermometer-Well. Viele Blöcke sind für den Gebrauch mit dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer geeignet.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
21 mm | |
Aluminiumlegierung | |
Reacti-Block U-1 |
Für 8 Teströhrchen mit 20 mm Durchmesser; 8 Löcher (21 mm Durchmesser x 45 mm Tiefe) | |
Teströhrchen mit 20 mm Durchmesser |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
20Stunden
6Minuten
49Sekunden
36
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.