Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SF260
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ SF260A6
Artikelnummer. 17558165
  • 195.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Mit integriertem Pt100-Sensor
  • Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SF260
Integrierter Pt100-Sensor
Name des Produkts
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SF260 > Kann verwendet werden mit: SF260