Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
GREENER_CHOICE
Für Volumenbereiche von 20 bis 200 μl
Marke:  Axygen™ RRP-200-C-R-S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10270310
  • 1038.13 € / 4800 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Im Gestell
  • Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
  • Mit Füllstandserfassung
  • Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
  • Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Steril
Autoklavierbar
Racks
SBS-Box
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan-1, 4, 8 Kopf
Ungefiltert
Durchsichtig
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Automatisierung, Rund
50 Boxen/Karton
Polypropylen
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen > Steril; Durchsichtig; Im Rack, 200 μl