Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SF110
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke: Memmert™ SF110A6
Beschreibung
- Zubehör
- Mit integriertem Pt100-Sensor
- Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Sterilisator SF110 | |
Integrierter Pt100-Sensor |