Learn More
OHAUS™ Tragbare Waage – Serie CR
Hochwertige tragbare elektronische Waagen für das tägliche Wiegen.
Marke: OHAUS™ 30428215
43.54 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das intuitive Design mit zwei Tasten erleichtert die Bedienung.
- Die schlanke, platzsparende Form ermöglicht eine stapelbare Aufbewahrung.
- Die vergrößerte Wägeplattform kann große Proben und eine Vielzahl von Objekten angemessen verarbeiten.
Spezifikation
Stabilitätsanzeige, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, automatische Abschaltung | |
LCD | |
Wägen | |
2.000 s | |
23,500 x 17,000 x 5,500 cm | |
205,00 mm | |
5,000 in. | |
125,000 mm | |
41,000 mm | |
5,200 in. | |
132,000 mm | |
0,400 kg |
2200,00 g | |
1,0000 g | |
CR2200 | |
Gramm, Pfund, Unze, Feinunze, & Pennyweight | |
8,10 in. | |
5,50 in. | |
140,00 mm | |
1,60 in. | |
8,10 in. | |
205,00 mm | |
0,900 lb. | |
3 AA-Batterien (mitgeliefert) oder AC-Adapter (nicht mitgeliefert) |