Learn More
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der Karl Hecht™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.
52.00 € - 118.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Skala | Nein |
Stopfenmaterial | Polyethylen hoher Dichte |
Produkttyp | Trichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10378871
|
Karl Hecht™
42970024 |
50 ml | NS, 2,5mm-Bohrung | Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas |
53.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10043941
|
Karl Hecht™
42970030 |
100 ml | NS, 2,5mm-Bohrung | Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas |
52.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10247051
|
Karl Hecht™
42971030 |
100 ml | NS, 2,5mm-Bohrung | Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen |
68.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10555002
|
Karl Hecht™
42970048 |
250 ml | NS, 4,0 mm-Bohrung | Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas |
58.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10379111
|
Karl Hecht™
42971048 |
250 ml | NS, 4,0 mm-Bohrung | Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen |
71.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10155431
|
Karl Hecht™
42970060 |
500 ml | NS, 4,0 mm-Bohrung | Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas |
73.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10053811
|
Karl Hecht™
42971060 |
500 ml | NS, 4,0 mm-Bohrung | Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen |
95.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10469231
|
Karl Hecht™
42971066 |
1000 ml | NS, 6,0mm-Bohrung | Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10419991
|
Karl Hecht™
42970066 |
1000 ml | NS, 6,0mm-Bohrung | Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Nein | |
Polyethylen hoher Dichte | |
Trichter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter