Learn More
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der Karl Hecht™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.
Marke:  Karl Hecht™ 42971066
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10469231
  • 118.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Duran™.
  • NS-Absperrhahn
  • Austauschbarer Stopfen.
  • Zuverlässige Haltevorrichtung.
  • NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
  • Verstärkte Hülse und Hals.
  • Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
  • In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Nein
NS, 6,0mm-Bohrung
29
Borosilikatglas 3.3
Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen
Polyethylen hoher Dichte
Trichter
Name des Produkts
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter > Fassungsvermögen: 1000 ml, Enthält: Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen, Absperrhahn: NS, 6.0 mm-Bohrung, Stopfen: 29