Learn More
asecos™ Lagerkanne PE
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- mit Schraubkappe aus Edelstahl (1.4301), PTFE-Dichtung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Safety Can |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Safe storage |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 1 |
| Breite (angloamerikanisch) | 3.94 in. |
| Breite (metrisch) | 100.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7.87 in. |
| Mehr anzeigen |