Learn More
asecos™ Regalwanne PE unterfahrbar ohne Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
N.V.
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Sump |
Tiefe (angloamerikanisch) | 51.77 in. |
Tiefe (metrisch) | 1315.00 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17886436
|
asecos™
31404 |
315 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
17846526
|
asecos™
31406 |
400 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
17896586
|
asecos™
31407 |
480 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
17856526
|
asecos™
31408 |
600 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
17856476
|
asecos™
31409 |
1000 L |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- PE Grau
- Gitterrost: ohne
Spezifikation
Grau | |
Sump | |
1315.00 mm |
Polyethylen | |
51.77 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Regalwanne PE unterfahrbar ohne Gitterrost