Learn More
asecos™ Regalwanne PE unterfahrbar ohne Gitterrost
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
315 l
400 l
480 L
600 L
1000 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PE Grau
- Gitterrost: ohne
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 126.8 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 480 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Sump |
| Länge (angloamerikanisch) | 85.83 in. |
| Länge (metrisch) | 2180.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 85.83 in. |
| Breite (metrisch) | 2180.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12.40 in. |
| Mehr anzeigen |