Learn More
asecos™ Regalwanne PE unterfahrbar ohne Gitterrost
Artikelnummer. 17856476 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
315 l
400 l
480 L
600 L
1000 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17856476
Marke: asecos™ 31409
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • PE Grau
  • Gitterrost: ohne
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 264.2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 l
Material Polyethylen
Typ Sump
Länge (angloamerikanisch) 105.51 in.
Länge (metrisch) 2680.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 105.51 in.
Breite (metrisch) 2680.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 19.29 in.
Höhe (metrisch) 490.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 51.77 in.
Tiefe (metrisch) 1315.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 141.09 lb.
Gewicht (metrisch) 64 kg