Learn More
Fisherbrand™ PE-Stecker für Flachbodenfläschchen
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
3.25 € - 43.75 €
Spezifikation
Farbe | Transparent |
---|---|
Material | Polyethylen |
Menge | 100 |
Typ | Stecker |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | dimClosureSize | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | dimClosureSize | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11804960
|
Fisherbrand™
12 08 0546 |
12 mm |
43.75 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
11556014
|
Fisherbrand™
12 08 0546 |
12 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||
11997061
|
Fisherbrand™
08 08 1167 |
8 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||
11824980
|
Fisherbrand™
15 08 0547 |
15 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
- PE-Stecker
- Transparent
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
Spezifikation
Transparent | |
Polyethylen | |
100 | |
Stecker |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PE-Stecker für Flachbodenfläschchen