Learn More
Fisherbrand™ PE-Stecker für Flachbodenfläschchen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 100 |
| Typ | Stecker |
| Verschlussgröße | ND8 |