Learn More
Fisherbrand™ PE-Stecker für Flachbodenfläschchen
Artikelnummer. 11556014 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 11556014
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
  • PE-Stecker
  • Transparent
  • Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polyethylen
Menge 100
Typ Stecker
Verschlussgröße ND12