Learn More
Tocris Bioscience™ PD 90780
Inhibits NGF binding to p75NTR
252.00 € - 984.00 €
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | PD 90780 |
Molekulargewicht | 362.34 |
Hemmstoffe | PD 90780 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18756158
|
Tocris Bioscience™
5101/50 |
50 mg |
984.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18737088
|
Tocris Bioscience™
5101/10 |
10 mg |
252.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
A nonpeptide inhibitor of NGF binding to p75NTR (IC50 ∽ 1 μM in CHO cells); binds NGF, not p75NTR. Affinity maybe altered by the presence of TrkA receptors. Neuroprotective.Spezifikation
>98% | |
PD 90780 | |
362.34 | |
PD 90780 |
Nur für Forschungszwecke