Learn More
Tocris Bioscience™ PD 90780
Inhibits NGF binding to p75NTR
Marke: Tocris Bioscience™ 5101/50
874.27 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PD 90780 is a a nonpeptide inhibitor of NGF binding to p75NTR (IC50 ∽ 1 μM in CHO cells); binds NGF, not p75NTR. Affinity maybe altered by the presence of TrkA receptors. Neuroprotective.Spezifikation
>98% | |
PD 90780 | |
PD 90780 |
50 mg | |
362.34 |
Nur für Forschungszwecke