Learn More
Tocris Bioscience™ PD 90780
Inhibits NGF binding to p75NTR
Marke:  Tocris Bioscience™ 5101/10
222.89 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18737088
  • 252.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PD 90780 is a a nonpeptide inhibitor of NGF binding to p75NTR (IC50 ∽ 1 μM in CHO cells); binds NGF, not p75NTR. Affinity maybe altered by the presence of TrkA receptors. Neuroprotective.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
PD 90780
PD 90780
10 mg
362.34
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke