missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan

Diese Stößel eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanstößel sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.

Marke:  Haldenwanger™ L 56/5/RAUH

Artikelnummer. 15232529

  • 250.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation

Spezifikation

48 mm
Porzellan
Stößel
Stößel
185 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan > Außendurchmesser (metrisch)48mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt