Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, Sustain™ Series
The Thermo Scientific PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, Sustain Series, has shorter wells than the standard profile plate, decreasing the 'dead space' between the heated lid of the thermal cycler and the sample.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0700SS
60.18 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30179679
  • 118.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Custom Barcoding Available
SBS-Standard
Natural
96
25 plates
Certified DNase-, RNase-, Human DNA-, and PCR Inhibitor-free
Autoklavierbar
Polypropylene
Less waste, renewable material
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, Sustain™ Series > 25 Platten