Learn More
Eppendorf™ PCR-reine epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
Eppendorf™ PCR clean epT.I.P.S.™ Nachfüllpacks sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
Marke: Eppendorf™ 0030073851
80.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
- Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
- Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
- Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
- Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
Spezifikation
50 to 1000μL | |
Natural | |
Autoklavierbar | |
PCR clean | |
960 Tips (10 Trays x 96 Tips) | |
epT.I.P.S. |
Ungefiltert | |
Blau | |
71mm | |
Reloads | |
Blau |