Learn More
Emma Safety Footwear Patrick Sicherheitsschuhe
Eine ideale Wahl, wenn optimaler Fußschutz erforderlich ist. Eine starke, solide Stahlplatte in der Sohle und elastische Lederobermaterialien schützen die Füße vor unerwarteten Gefahren. Die perfekt ausgewogene anatomische Fußstütze sorgt dafür, dass sich die Füße fit und frisch fühlen.
139.00 € - 155.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Patrick |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15998931
|
Emma Safety Footwear
MM73084637 |
37 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908941
|
Emma Safety Footwear
MM73084638 |
38 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15918941
|
Emma Safety Footwear
MM73084639 |
39 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15928941
|
Emma Safety Footwear
MM73084640 |
40 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938941
|
Emma Safety Footwear
MM73084641 |
41 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948941
|
Emma Safety Footwear
MM73084642 |
42 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958941
|
Emma Safety Footwear
MM73084643 |
43 |
155.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968941
|
Emma Safety Footwear
MM73084644 |
44 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978941
|
Emma Safety Footwear
MM73084645 |
45 |
155.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988941
|
Emma Safety Footwear
MM73084646 |
46 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998941
|
Emma Safety Footwear
MM73084647 |
47 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908951
|
Emma Safety Footwear
MM73084648 |
48 |
139.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Patrick | |
Leder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Patrick Sicherheitsschuhe