Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Pouch
Protect and separate sample vials with this PathoSorb Absorbent sample Pouch.
126.45 € - 145.42 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UN3373, UN2900, UN2814 |
---|---|
Typ | Absorbent Sample Pouch |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Abmessungen (L x B) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Abmessungen (L x B) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17308589
![]() |
Intelsius™
AB005 |
152 mL | 225 x 125 mm (8.9 x 4.9 in.) | 4 Bays |
126.45 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17328589
![]() |
Intelsius™
AB008 |
215 mL | 325 x 125 mm (12.8 x 4.9 in.) | 6 Bays |
145.42 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Keeps sample tubes safe and secure
- Lint free
- Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations
Spezifikation
UN3373, UN2900, UN2814 | |
Absorbent Sample Pouch |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.