Learn More
Mettler Toledo™ Fülllösungen für Elektroden
Die Zusammensetzung aus besonders hochwertigen Reagenzien gewährleistet ein optimales Leistungsverhalten.
Marke:  Mettler Toledo™ 51343181
11.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11917781
  • 14.25 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Wässrige Lösung mit anorganischen und organischen Bestandteilen
  • Lieferung in Flaschen mit 25 ml (0.9 oz.) Füllvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,9 oz.
1 mol/L
1 M KCl; 25 ml
25 mL
ISE-Halbzelle der DX-Serie
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Fülllösungen für Elektroden > 1 M KCl; 25 ml