Learn More
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Paraformaldehyd, 96 %, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Paraformaldehyd, Paraform, Oxymethylen, Methylenoxid, Methylenaldehyd, Methanal, Formalin, Formaldehyd, Oxmethan, 500 g, CHEBI:16842, weiß, 260 Grad C, 1,03 (Luft - 1,0), 71 Grad C, extrarein, Achtung
25.80 € - 383.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 30525-89-4 |
---|---|
Summenformel | CH2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 30.026 |
InChI-Schlüssel | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
PubChem CID | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
IUPAC-Name | Formaldehyd |
SMILES | C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10351641
|
Thermo Scientific Acros
416780250 |
25 g | Kunststoffflasche |
25.80 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10424131
|
Thermo Scientific Acros
416785000 |
500 g | Kunststoffflasche |
39.70 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10342243
|
Thermo Scientific
416780010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
62.70 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10443361
|
Thermo Scientific Acros
416780030 |
3 kg | Kunststoffflasche |
142.00 €
3 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11924801
|
Thermo Scientific Acros
416780100 |
10 kg | Plastikeimer |
383.00 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
30525-89-4 | |
30.026 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
CH2O | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
Formaldehyd |
Spezifikation
Paraformaldehyde | |
30525-89-4 | |
120.0°C to 170.0°C | |
1,03 (Luft = 1,0) | |
71°C | |
96% | |
(CH2O)n | |
Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether | |
C=O | |
30.026 | |
CHEBI:16842 | |
96% | |
Perlen oder Pulver |
Extra Pure | |
260 °C | |
Weiß | |
4,0 bis 5,5 (10 % Suspension) | |
Echt | |
CH2O | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
Formaldehyd | |
712 | |
1,2 mmHg bei 25 °C | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful if inhaled.
Flammable in liquid state, upper limit 73%, lower limit 7.0%
Emergency Overview
Flammable in liquid state, upper limit 73%, lower limit 7.0%. Harmful by inhalation and if swallowed. Irritating to eyes, respiratory system and skin. Possible cancer hazard. May cause cancer based on animal data. May cause pulmonary edema.
Warnhinweis
- Paraformaldehyde
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.