Learn More
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10342243
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10342243
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10342243
Marke: Thermo Scientific 416780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Paraformaldehyd, 96 %, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Paraformaldehyd, Paraform, Oxymethylen, Methylenoxid, Methylenaldehyd, Methanal, Formalin, Formaldehyd, Oxmethan, 500 g, CHEBI:16842, weiß, 260 Grad C, 1,03 (Luft - 1,0), 71 Grad C, extrarein, Achtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Namenshinweis Extra Pure
Hinweise zur Zersetzung 260 °C
Schmelzpunkt 120.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1,03 (Luft = 1,0)
pH 4,0 bis 5,5 (10 % Suspension)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH2O)n
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Dampfdruck 1,2 mmHg bei 25 °C
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Physikalische Form Perlen oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number416780250,416780030,416785000,416780100,416780010
ChargennummerA0467184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
ChargennummerA0466231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
ChargennummerA0465707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
ChargennummerB0155763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals >