Learn More
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924801
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Paraformaldehyd, 96 %, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Paraformaldehyd, Paraform, Oxymethylen, Methylenoxid, Methylenaldehyd, Methanal, Formalin, Formaldehyd, Oxmethan, 500 g, CHEBI:16842, weiß, 260 Grad C, 1,03 (Luft - 1,0), 71 Grad C, extrarein, Achtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Namenshinweis Extra Pure
Hinweise zur Zersetzung 260 °C
Schmelzpunkt 120.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1,03 (Luft = 1,0)
pH 4,0 bis 5,5 (10 % Suspension)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel (CH2O)n
Menge 10 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Dampfdruck 1,2 mmHg bei 25 °C
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Physikalische Form Perlen oder Pulver