Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
Marke: Honeywell™ 1710394
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Produkttyp: Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske
- Material (Körper): EPDM oder Silikon
- Material (Sichtscheibe): PMMA, Glas, speziell für Gefahren durch Chlor
- Farbe: Schwarz, gelb
- Kassette: Einzelfilter über Rd40-Verbindung (1/7 in.)
- Zur Verwendung mit: EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter
- PSA-Klasse: Variabel (abhängig von Kassette)
- Gefahrentypen: Partikel, Gas, Dampf, Rauch
- Anwendungen: Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie
Spezifikation
EN 136:1989 | |
Schwarz | |
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske | |
Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie | |
Fünf-Punkte-Gurtsystem | |
EPDM | |
Ja |
1/7 in. Rd40-Gewindesystem | |
Einzelfilter | |
EPDM | |
EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter | |
Ohne Sprechmembran | |
PMMA |