Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für Mini-Flaschen
Das Mini-Flaschendeck-Kit kann zum Mini-Flaschenroller-Kulturgerät hinzugefügt werden, um zusätzliche vier Flaschen pro Deck aufzunehmen.
Marke: DWK Life Sciences W348920-CH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Es können maximal bis zu 2 Kits pro Einheit hinzugefügt werden.
Spezifikation
Deck-Kit | |
4 kg | |
Mini-Flaschenroller-Kulturgerät |
9 lbs. | |
Aktivkohle | |
Montiertes Rollerdeck, 4 Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Teile und Montageanweisungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für Mini-Flaschen > Aktivkohle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur