missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 20%, 1.0 mm

Novex Tris-Glycine Plus-Midi-Proteingele sind verbesserte auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophoresetechnologie basierende Polyacrylamid-Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern ermöglichen.

Marke:  Novex™ WXP42020BOXA

194.40 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15874983

  • 249.00 € / 10 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beinhaltet: Adapter für die BioRad Criterion Zelle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

Enthält Adapter
4 bis 20%
1,0 mm
Bis zu 25 µl
Denaturierend, nativ
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
Bio-Rad Criterion Gelkammer
Midi
Tris-Glycin Plus
20 bis 200 kDa
20-Well, mit Adaptern
Novex™
Nasseis
13 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 20%, 1.0 mm > 20-Well, mit Adaptern

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt