Learn More
Thermo Scientific PA Thinwall Tube
PA Thinwall Tube for ultraspeed centrifuge.
Marke: Thermo Scientific 3699
416.27 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PA Thinwall Tube, 13.2 mL x 50, for ultraspeed centrifuge
Spezifikation
Thinwall Tube | |
Ultraspeed Centrifuge | |
50 x 13.2 mL |
Nylon | |
Reusable |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific PA Thinwall Tube > PA Thinwall Tube; Capacity: 50 x 13.2 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur