Learn More
SCAT™ HPLC Belüftungsventile, V2.0
Belüftungsventile sind Teil des SCAT Safety Cap-Systems, mit dem Lösungsmittel in Vorratsflaschen vor Verunreinigungen von außen geschützt werden. Sie sorgen für einen sicheren Druckausgleich mit sauberer Luft für Ihren Lösungsmitteleinlass.
Marke: SCAT™ 317010
25.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Austauschanzeige zeigt die abgelaufene Lebensdauer an, sodass das Luftventil nach 6 Monaten Verwendung sofort ausgetauscht werden kann.- Blockiert Lösungsmitteldämpfe
- Schützt Gesundheit und Umwelt
- Die Austauschanzeige zeigt die nächste Austauschzeit an
- Einfacher Wechsel ohne Werkzeug
- Passend für jede SCA-Sicherheitskappe
Spezifikation
0.25 in. | |
1 Stk. | |
1 Valve | |
Luftventil, V2.0 |
Red | |
Polyurethane | |
UNF 1/4 in. 28 G |