Learn More
Gibco™ TrypLE™ Select Enzym (10x), kein Phenolrot
TrypLE™ Select Enzym (10x), ohne Phenolrot
175.00 € - 2515.00 €
Spezifikation
Chelatbildner | EDTA |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 10X |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Reagenz zur Zellkulturdissoziation |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10272625
|
Gibco™
A1217701 |
100 ml |
175.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10698308
|
Gibco™
A1217703 |
20 x 100 mL |
2515.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10698118
|
Gibco™
A1217702 |
500 ml |
650.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TrypLE™ Select ist ein rekombinantes Enzym nicht tierischen Ursprungs, das zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen verwendet wird. Diese umfassen CHO, HEK 293, A549, primäre menschliche Keratinozyten und embryonale Stammzellen. Wir bieten eine Vielzahl von TrypLE™ Formulierungen zahlreiche Zellkulturanwendungen.Im Vergleich zu Trypsin und anderen Dissoziationsreagenzien ist Gibco™ TrypLE™ Select:
• Schonend zu Zellen – erhält die Zellgesundheit für reproduzierbare Ergebnisse
• Stabil bei Raumtemperatur – praktisch in der Anwendung
• Anwenderfreundlich – kann direkt in vorhandenen Protokollen ohne Inaktivierung eingesetzt werden
• Ohne Stoffe tierischen Ursprungs (AOF) – rein, konsistent und effektiv
Dieses TrypLE™ Select wird wie folgt modifiziert:
Mit
• EDTA
Ohne
• Phenolrot
Die Zusammensetzung von TrypLE™ Lösungen ist verfügbar, obwohl wir die Enzymkonzentration vertraulich behandeln.
Schonend zu Zellen
TrypLE™ Select spaltet wie Trypsin Peptidbindungen auf den C-terminalen Seiten von Lysin und Arginin. Jedoch erhöht die außergewöhnliche Reinheit von TrypLE™ Select die Spezifität durch die Wirkung eines einzelnen Enzyms. Dadurch werden Schäden durch Spaltung von mehreren Enzymen in Trypsin und anderen Extrakten reduziert.
Stabil bei Raumtemperatur
TrypLE™ Select ist bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig. TrypLE™ Select Reagenzien zur Zelldissoziation bleiben bei Raumtemperatur oder 2 – 8°C 24 Monate lang stabil und ermöglichen damit eine problemlose Lagerung und praktische Handhabung.
Das anwenderfreundliche
TrypLE™ Select kann Trypsin in vorhandenen Protokollen ersetzen. Darüber hinaus kann TrypLE™ Select allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FBS sind nicht erforderlich.
Ohne Stoffe tierischen Ursprung
Im Gegensatz zu Schweinetrypsin und anderen Enzymen ist TrypLE™ Select frei von tierischen Komponenten und wird mit speziellen Geräten, die ebenfalls frei von Stoffen tierischen Ursprungs sind, formuliert.
Anwendungsbereich
Für Verwendung in der Forschung oder zur Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. Kunden, die Gibco™ TrypLE™ Select in einem Fertigungsprozess verwenden und die eine Zulassung bei der FDA beantragt haben, können von uns eine Vollmacht als Referenz für unseren Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ TrypLE™ Select wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert.
Konzentrierte Formen von TrypLE™ können mit einer ausgeglichenen Salzlösung mit 1 mM EDTA aseptisch auf 1x Konzentration verdünnt werden.
Spezifikation
EDTA | |
10X | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung | |
270 bis 320 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
Stabil bei Raumtemperatur |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Kein Phenolrot | |
Kein Calcium, kein Magnesium, kein Natriumphosphat | |
6,9 bis 7,4 | |
Zellkulturqualität | |
In-vitro-Bioassay |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.