Learn More
Gibco™ TrypLE™ Select Enzym (10x), kein Phenolrot
TrypLE™ Select Enzym (10x), ohne Phenolrot
Brand: Gibco™ A1217702
617.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
TrypLE™ Select ist ein rekombinantes Enzym nicht tierischen Ursprungs, das zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen verwendet wird. Diese umfassen CHO, HEK 293, A529, primäre menschliche Keratinozyten und embryonale Stammzellen. Wir bieten eine Vielzahl von TrypLE™ Formulierungen für zahlreiche Zellkulturanwendungen.Im Vergleich zu Trypsin und anderen Dissoziationsreagenzien ist Gibco™ TrypLE™ Select:
Sanft zu den Zellen
TrypLE™ Select spaltet wie Trypsin Peptidbindungen auf den C-terminalen Seiten von Lysin und Arginin. Jedoch erhöht die außergewöhnliche Reinheit von TrypLE™ Select die Spezifität durch die Wirkung eines einzelnen Enzyms. Dadurch werden Schäden durch Spaltung von mehreren Enzymen in Trypsin und anderen Extrakten reduziert.
Stabil bei Raumtemperatur
TrypLE™ Select ist bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig. TrypLE™ Select Reagenzien zur Zelldissoziation bleiben bei Raumtemperatur oder 2 – 8°C 24 Monate lang stabil und ermöglichen damit eine problemlose Lagerung und praktische Handhabung.
Das anwenderfreundliche
TrypLE™ Select kann Trypsin in vorhandenen Protokollen ersetzen. Darüber hinaus kann TrypLE™ Select allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FBS sind nicht erforderlich.
Ohne Stoffe tierischen Ursprung
Im Gegensatz zu Schweinetrypsin und anderen Enzymen ist TrypLE™ Select frei von tierischen Komponenten und wird mit speziellen Geräten, die ebenfalls frei von Stoffen tierischen Ursprungs sind, formuliert.
Anwendungsbereich
Für Verwendung in der Forschung oder zur Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. Kunden, die Gibco™ TrypLE™ Select in einem Fertigungsprozess verwenden und die eine Zulassung bei der FDA beantragt haben, können von uns eine Vollmacht als Referenz für unseren Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ TrypLE™ Select wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert.
Konzentrierte Formen von TrypLE™ können mit einer ausgeglichenen Salzlösung mit 1 mM EDTA aseptisch auf 1x Konzentration verdünnt werden.
Specifications
EDTA | |
Säugetierzellen | |
10X | |
Flüssig | |
Kein Phenolrot | |
Kein Calcium, kein Magnesium, kein Natriumphosphat | |
6,9 bis 7,4 | |
Zellkulturqualität | |
Stabil bei Raumtemperatur | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Lagerbedingungen: 15–30 °C. Vor Licht schützen. Alternative Lagerbedingungen: 2 – 8 °C oder -5 bis -20 °C. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Adhärente Zellkultur | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung | |
270 bis 320 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
500 ml | |
Umgebungstemperatur | |
In-vitro-Bioassay |
User Guide: TrypLE Select
Version: B
DateigrößeVersion: 111.2 kB
TrypLE enzymes green fact sheet
DateigrößeVersion: 199.4 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gibco™ TrypLE™ Select Enzym (10x), kein Phenolrot > 500 ml