Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipette mit variablem Volumen
Eliminieren Sie mögliche Auswirkungen der Handwärme auf die Genauigkeit Ihrer Pipette mit dem thermisch isolierten AVG-Mechanismus.
356.00 € - 545.00 €
Spezifikation
Beschreibung Finnpipette F2
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Finnpipette™ F2
Typ Pipette mit variablem Volumen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Farbe Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Farbe Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
11877341
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642010
0,2 bis 2 µl Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Rosa 0,002 μl
545.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11817351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642020
0,5 bis 5 µl Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Rosa 0,01 μl
452.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11827351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642030
1 bis 10 µl Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Rosa 0,02 μl
524.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11837351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642040
1 bis 10 µl Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 Gelb 0,02 μl
514.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11847351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642050
2 bis 20 µl Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro Türkise Taste 0,02 μl
379.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10413865
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642060
2 bis 20 µl Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 Gelb 0,02 μl
514.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11867351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642070
10 bis 100 µl Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 Gelb 0,2 μl
461.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11877351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642080
20 bis 200 µl Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250 Gelb 0,2 μl
514.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11887351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642090
100 bis 1000 µl Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000 Blau 1 μl
461.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11897351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642100
0,5 bis 5 ml Finntip 5 ml, Filter 5 ml Grün 0,01 ml
534.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11807361
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642110
1 bis 10 ml Finntip 10 ml, Filter 10 ml, Flex 10 ml, Flex Filter 10 ml Ext Rot 0.02 ml
534.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11729528
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642120
5 bis 50 µl Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro Türkise Taste 0,1 μl
501.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11739528
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4642130
5 bis 50 µl Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 Gelb 0,1 μl
356.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 mit ihrem schlanken, robusten Design ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Hergestellt aus robusten PVDF-Komponenten, die gegen aggressive Chemikalien und die schädlichen Auswirkungen von UV-Licht beständig sind. Vollständig autoklavierbar.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.
Finnpipette F2: Bewährte Zuverlässigkeit für den langfristigen intensiven Einsatz
Robust und langlebig
Die Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die rauen Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.
Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da das F2 nicht zum Autoklavieren zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.
Die Wartung ist sehr einfach
Lösen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination, wenn Sie keinen Autoklav verwenden.
Super Blow-Out
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumina und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei Modellen mit 50 μl und darunter.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips werden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt und bieten optimale Leistungseigenschaften, Präzision und Fehlerfreiheit.
CE-Kennzeichnung
Gemäß europäischer IVD-Richtlinie ist die Finnpipette F2 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Spezifikation
Spezifikation
Finnpipette F2
1
Pipette mit variablem Volumen
Autoklavierbar
Finnpipette™ F2
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.